Learn More
Fisherbrand™ Medidor de pH accumet™ AET15
Gran pantalla: la pantalla LCD doble mejora la legibilidad y proporciona información completa sobre el medidor
Marque: Fisherbrand™ 13-636-AET15
161.42 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Description
Gran pantalla: la pantalla LCD doble mejora la legibilidad y proporciona información completa sobre el medidor
- Carcasa resistente al agua y al polvo: con clasificación IP67, mantiene la integridad de su medidor, incluso en condiciones difíciles. ¡Además, flota!
- Sensor sustituible por el usuario: el mismo cuerpo del medidor se puede utilizar muchas veces
- El sensor de unión doble garantiza una larga vida útil
- Calibración por pulsador con reconocimiento automático de tampones: calibración rápida, sencilla y sin errores
- Compensación automática de temperatura (ATC): garantiza una precisión óptima en caso de fluctuaciones de temperatura
- Elección de estándares de tampón de pH USA o NIST, con un máximo de tres puntos
- Indicador de temperatura con lectura simultánea
- El apagado automático ahorra energía de la batería cuando no se utiliza
- La función de “retención” congela la lectura de forma momentánea para facilitar la visualización
- Autodiagnóstico para facilitar la solución de problemas (por ejemplo, indicador de batería, códigos de mensaje)
- El ahorro de energía mejorado permite ampliar el consumo de energía hasta 500 horas con una sola carga de batería
- Pantalla grande doble personalizada
- Autodiagnóstico
- Función de retención
- ATC: sí
Spécification
Medidor de pH Fisherbrand accumet AE15 | |
± 0,01 | |
Desde -1 hasta 15 | |
EE. UU.: pH 4,01, 7,00, 10,01; NIST: PH 4,01, 6,86, 9,18 | |
LCD (pantalla doble con indicador de batería, mensaje de error/códigos) | |
4 pilas alcalinas de botón de 1,5 V |
0,5 °C/0,9 °F | |
|
|
0,01 | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Batería; apagado automático después de 8,5 minutos | |
> 500 h |
Videos
-
Fisherbrand accumet AET15 pH and AET30 conductivity testers
Promotions
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.