Learn More
Comprobador de conductividad accumet™ AET30
Medidor de conductividad accumet AET30, Puntos de calibración: Tres automáticos o tres manuales, intervalo: a 200,0 uS/cma 2,000 uS/cma 20,00 mS/cm, de 0 a 50,0 °C, Precisión: +/- 1 % de la escala completa, +/- 0,5 °C+/- 0,9 °F + 1 LSD, Duración de la batería: Más de 150 horas
Marca: Fisherbrand 13-636-AET30
100.23 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Medidor de conductividad accumet AET30, Puntos de calibración: Tres automáticos o tres manuales, intervalo: a 200,0 uS/cm
a 2,000 uS/cm
a 20,00 mS/cm, de 0 a 50,0 °C, Precisión: +/- 1 % de la escala completa, +/- 0,5 °C
+/- 0,9 °F + 1 LSD, Duración de la batería: Más de 150 horas
Características del producto:- Rango múltiple con opciones de rango automático o seleccionable: un solo medidor puede medir desde agua pura hasta aguas residuales.
- Sensor sustituible por el usuario: sustituya los sensores usted mismo. Los sensores duran más con el elemento fabricado de acero inoxidable SS316 y la carcasa del sensor de VALOX™
- Pantalla grande: lecturas de temperatura simultáneas, modo de visualización, ATC, nivel de batería
- Calibraciones de punto único y multipunto, con opciones manual y automática
- Diseño impermeable y antidesplazamiento: la carcasa resistente al agua IP67 mantiene el medidor en buen estado, incluso con humedad. Exclusivo diseño estriado y antidesplazamiento, para un agarre firme
- Innovador estilo tipo copa: el innovador diseño de la carcasa del sensor se puede utilizar con inmersión o tipo copa para muestras de pequeño volumen. La carcasa del sensor está fabricada de VALOX para conseguir una mayor duración química
Especificaciones
Medidor de conductividad Fisherbrand accumet AE30 | |
Generales: Para su empleo en el tratamiento de agua y aguas residuales, limpieza de la caldera, depósitos de enjuague de galvanoplastia, agua potable, hidroponía, industria de la impresión, acuicultura, acuarios, piscifactorías, piscinas y spas. | |
Tres automáticos o tres manuales | |
0,1 μS/cm 1 μS/cm 0,01 mS/cm |
|
0°C a 50°C | |
± 0,5 °C (± 0,9 °F + 1 LSD) | |
Memoria no volátil | |
Medidor: 90 g, En caja: 200 g | |
Cuatro micropilas alcalinas A76 de 1,5 V (incluidas) |
± 1% a escala completa | |
Conductividad, temperatura, Temperature | |
200,0 μS/cm, 2000 μS/cm, 20,00 mS/cm | |
Automático (de 0° a 50 °C) | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
±5,0 °C (±9,0 °F) | |
Medidor: 16,5 x 3,8 cm; En caja: 18,5 x 6,5 cm | |
Batería; desconexión automática en 8,5 minutos tras pulsar por última vez una tecla | |
> 150 h |
Videos
-
Fisherbrand accumet AET15 pH and AET30 conductivity testers
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers