Learn More
Fisherbrand™ Medidor de pH/mV de laboratorio de sobremesa accumet™ Basic AB315
Ideal para pruebas diarias de pH de las muestras de laboratorio rutinarias.Los medidores de sobremesa AB315 básicos accumet proporcionan las funciones esenciales necesarias para las mediciones de pH comunes, sin funciones complicadas, a un precio asequible.
Marca: Fisherbrand™ 13636AB315
447.49 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Pantalla grande retroiluminada simultánea que muestra lecturas de pH, mV y temperatura
- Calibración de pH de uno a cinco puntos con reconocimiento automático de tampón de cuatro conjuntos de tampones de pH
- Calibración de mV relativa de un punto (RmV) para mediciones de ORP
- Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
- Compensación de temperatura automática o manual.
- El icono «Ready» indica la estabilidad de la medición
- El icono de estado del electrodo indica el estado
- Almacenamiento de 500 conjuntos de datos con sello de fecha/hora
- La memoria del medidor no volátil conserva los ajustes y los datos en caso de pérdida de energía
- El soporte acoplado al medidor facilita el movimiento sencillo del electrodo hacia dentro y hacia fuera de las muestras
Especificaciones
Medidor de pH/mV Accumet AB315 con soporte de electrodos y adaptador de alimentación universal de 100-240 V | |
±0,3 °C/±0,5 °F | |
± 0,01 | |
Puerto de comunicación para ordenador o impresora | |
pH, mV relativos (RmV) y temperatura | |
0,01, 0,1 | |
±2000 | |
De 1 a 5 (pH), 1 (mV relativo), 1 (temperatura) | |
de - 23 °F a 221 °F | |
LCD, 12,7 cm (5 pulg). | |
No volátil | |
Automático con modos de lectura automática y temporizada, manual con modo de lectura continuo | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Incluye un adaptador de alimentación universal de 100-240 V | |
AB315 | |
Iconos de indicador | |
1 Channel | |
50/60 Hz |
Soporte de electrodos y adaptador de alimentación universal de 100-240 V | |
±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor | |
Formato impreso o CSV | |
pH con mV y temperatura, mV relativo con mV y temperatura, Relative mV with mV and Temperature | |
Desde -2 hasta 18 | |
Conjuntos de tampones seleccionables: EE.UU.: 2,00; 4,01; 7,00; 10,01; 12,00; NIST: 1,68; 4,01; 6,87; 9,18; 12,46; DIN: 1,09; 3,06; 4,65; 6,79; 9,23; 12,75; FSCI: 1,00, 3,00, 6,00, 8,00, 10,00, 13,00 | |
1 mV, 0,1 RmV | |
De -5 °C a +105 °C | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Sí | |
500 Points | |
BNC, ATC | |
IP54 | |
3 años | |
±2000 mV | |
Automática o manual | |
100/240 V |