Learn More
Fisherbrand™ Medidor de laboratorio de sobremesa de conductividad accumet™ Basic AB330
Ideal para las pruebas diarias de conductividad, SDT y salinidad de sus muestras de laboratorio rutinarias.Los medidores de sobremesa accumet Basic AB330 proporcionan las funciones esenciales necesarias para mediciones comunes de conductividad, SDT y salinidad, sin funciones complicadas, a un precio asequible.
Marca: Fisherbrand™
799.01 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Pantalla grande retroiluminada simultánea que muestra lecturas de conductividad y temperatura
- Calibración de conductividad de uno a cinco puntos con reconocimiento automático de serie de cuatro patrones de conductividad
- Calibración de SDT de uno a cinco puntos y calibración de salinidad de un punto
- Compensación de temperatura lineal del 0 al 10 %/°C con temperaturas de referencia de 15, 20, 25 o 30 °C
- Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
- Compensación de temperatura automática o manual.
- El icono «Ready» indica la estabilidad de la medición
- Almacenamiento de 500 conjuntos de datos con sello de fecha/hora
- La memoria del medidor no volátil conserva los ajustes y los datos en caso de pérdida de energía
- El soporte acoplado al medidor facilita el movimiento sencillo del electrodo hacia dentro y hacia fuera de las muestras
Especificaciones
Kit estándar de medidor de conductividad Accumet AB330 con electrodo de 2 celdas de cuerpo epóxico de conductividad/ATC K=1,0, soporte de electrodos y adaptador de alimentación universal de 100-240 V | |
±1% de la escala completa | |
Conductividad con temperatura, SDT con temperatura, salinidad con temperatura, TDS with Temperature, Salinity with Temperature | |
Conductividad, SDT, salinidad, temperatura | |
Conductividad de 1 a 5 puntos, SDT de 1 a 5 puntos, salinidad de 1 punto, temperatura de 1 punto | |
0,01, 0,1, 1 µS; 0,01, 0,1 mS | |
De 0 a 10 %/°C | |
De 0,00 a 80,0 ppt | |
±1% de la escala completa | |
±1% de la escala completa | |
De -5 °C a +105 °C | |
±0,3 °C | |
Sí | |
500 Points | |
Conductividad/ATC | |
IP54 | |
3 años | |
Iconos de indicador | |
100/240 V |
Sonda ATC/de conductividad 13-620-100, soporte de electrodos y adaptador de alimentación universal de 100-240 V | |
Puerto de comunicación para ordenador o impresora | |
Desde 0,1 hasta 10 | |
Reconocimiento automático de 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS, 111,8 mS | |
De 0,00 µS a 500,0 mS | |
Linear | |
15, 20, 25 o 30 °C | |
0,01, 0,1 ppt | |
0,01, 0,1, 1 ppm; 0,01, 0,1 ppt | |
Desde 0,40 hasta 1,00 | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
LCD de 5 pulg | |
No volátil | |
Formato impreso o CSV | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Incluido, adaptador de alimentación universal de 100/240 V | |
AB330 | |
Automático con modos de lectura automática y temporizador, manual con modo continuo | |
50/60 Hz |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers