Learn More
Fisherbrand™ Sondas de conductividad/ATC de cuatro celdas Fisher Scientific™ accumet™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Constante de celda:
1 cm-1
10 cm-1
Intervalos de medición:
De 1 a 200 mS/cm
De 10 μS/cm a 100 mS/cm
Material:
Epoxi
Vidrio
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Description
Para su uso con medidores de sobremesa AR60, AR50, AR20, AB30 y portátiles AP65
El tamaño compacto exclusivo de la celda de tipo inmersión es el mismo que el de un electrodo de pH típico, lo que permite su uso en un soporte de electrodo estándar.
- Tipo de cuatro celdas con cuerpos de vidrio o de epoxi
- Sensores de temperatura integrados y conectores de 8 pines
- Constantes de celda de 0,1, 1,0 o 10,0 cm-1
Specifications
Specifications
| Constante de celda | 10 cm-1 |
| Tipos de conector | 8 pines |
| Para utilizar con (equipo) | Modelos Fisher Scientific Accumet de sobremesa XL600, XL500, XL200 y AB200, y modelos anteriores XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20 y AB30 |
| Tipo | Sonda de conductividad/ATC |
| Material | Vidrio |
| Intervalos de medición | De 1 a 200 mS/cm |
| Método de almacenamiento | Sumergida en agua desionizada |
| Sonda | Conductividad de 4 celdas |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction