Learn More
Fisherbrand™ accumet™ XL200 Benchtop pH/Conductivity Meters
Provide advanced measurements with simple operation and offer a large, vivid color touch-screen display that allows for dynamic functionality. Fisherbrand accumet XL200 pH/Conductivity benchtop meters offer advanced features with simple operation to help ensure your measurements are reliable and your laboratory processes are efficient.
Marca:  Fisherbrand™ 01X610001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12840643
  • 1750.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Medidor de pH/conductividad de sobremesa accumet XL200, electrodo de pH con cuerpo de vidrio, rellenable y de doble unión compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), sonda de conductividad/temperatura de 2 celdas (13-620-100), soporte de electrodos, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V.
Descripción
Descripción
Proporcionan mediciones avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil nítida y grande que permite una funcionalidad dinámica. Los medidores de sobremesa de pH/conductividad Fisherbrand accumet XL200 ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayuda a garantizar la fiabilidad de las mediciones y la eficiencia de los procesos de laboratorio.
  • En la pantalla a color de alta resolución se muestran los datos desde una gran distancia y ángulo de visión.
  • La pantalla táctil optimizada con sensibilidad de vidrio/vidrio proporciona gran facilidad de uso
  • La información en pantalla incluye fecha y hora, indicador de estabilidad, alarmas y pantallas de ayuda contextual“”
  • Calibración de pH de uno a seis puntos con resolución de pH de 0,001
  • Reconocimiento automático de tampón con seis juegos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
  • Modos de conductividad, TDS (sólidos disueltos totales), salinidad y resistividad
  • Compensación de temperatura automática o manual, que se muestra en °C o °F
  • Visualización de hasta tres mediciones de manera simultánea (dos de pH o ISE, una de conductividad)
  • Hasta 10 cuentas de ID de usuario protegidas por contraseña, cada una retiene ajustes únicos de calibración e instrumento con memoria para almacenar 2000 puntos de datos
  • Interfaces RS232 y USB para conexión con impresora u ordenador y generación de gráficos en pantalla en tiempo real de las mediciones
  • Puerto de Ethernet/Internet RJ45 para la conexión de red de área local (LAN) o de Internet
  • Comunicación bidireccional para conectividad LIMS y software de terceros
  • Conectividad para periféricos como teclado, ratón u otro dispositivo USB
  • Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español.
  • Dos puertos para sonda de agitación opcional (n.º de cat. 13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
  • Opción de montaje en pared del medidor para crear espacio adicional sobre la mesa
Modelos de calibración trazables según el NIST (-CERT)
  • Ayudan a cumplir las normas de garantía de calidad de ISO, FDA, USDA y EPA
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
  • Pruebas realizadas por laboratorios acreditados, incluye certificado trazable según el NIST
Especificaciones
  • Intervalo de pH: pH de -2,000 a 20,000
  • Resolución de pH: 0,1, 0,01, 0,001 pH
  • Exactitud del pH: ±0,002 pH
  • Intervalo de ISE: 0,001 to 19999 ppm, mg/l o molar
  • Resolución de ISE: 0,001, 0,01, 0,1, 1 (automático)
  • Precisión de ISE: 0,5 % de la escala completa (iones monovalentes); 1 % de la escala completa (iones divalentes)
  • Intervalo de mV: ±2000,0mV
  • Resolución de mV: 0,1 mV
  • Exactitud de mV: ±0,2 mV o ±0,05 %, el que sea mayor
  • Ajuste de compensación de mV: Hasta ±150 mV
  • Intervalo de conductividad: De 0,00µS a 500,0 mS
  • Resolución de conductividad: 0,01, 0,1 µS; 0,001, 0,01, 0,1 mS
  • Precisión de conductividad: ±1 % de la escala completa
  • Intervalo de TDS: De 0,00 ppm a 500 ppt (factor TDS 1,00)
  • Resolución de TDS: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
  • Precisión de TDS: ±1 % de la escala completa
  • Intervalo de salinidad: 0 a 80,0 ppt
  • Resolución de salinidad: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
  • Precisión de salinidad: ±1 % de la escala completa
  • Intervalo de resistividad: De 2000 ohmios a 20,0 Mohm
  • Resolución de resistividad: 0,01, 0,1 ohmios; 0,001, 0,1 kOhm; 0,01 Mohm
  • Precisión de resistividad: ±1 % de la escala completa
  • Escala de temperatura: De -5° a +105 °C (de 23° a 221,0 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Exactitud de temperatura: ±0,2 °C
  • Puntos de calibración: De 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
  • Calibración de temperatura ATC: Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5 °C (±9 °F)
  • Memoria: 2000 conjuntos de datos por ID de usuario con marca de fecha y hora
  • Autodiagnóstico: Sí
  • Entradas: BNC, miniteléfono ATC, DIN de 8 pines (conductividad), tierra
  • Requisitos de alimentación: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
  • Dimensiones (An × P × Al): 24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 in)
  • Peso: 1,13kg (2,5 lb.)
Aplicaciones
Sector farmacéutico, biotecnología, investigación, aseguramiento y control de calidad, industrial, alimentos, bebidas
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Class A
Servicio Técnico
3 years on meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Varios
± 1 % FS
±0,002
±1 % de la escala completa
Automático (4 puntos), máximo 1/rango, manual (5 puntos), máximo 1/rango
0,01 hasta 10
3 a 86400 s
Varios
pH, Conductividad, SDT, Salinidad, Resistividad, Temperatura, mV, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
± 2000 mV
De 3 W a 100 MW en 4 rangos: De 0 a 20 kW, de 20 a 200 kW, de 200 kW a 2 MW, de 2 a 100 MW
De 0,050 ppm a 500 ppt (con factor TDS 1,00)
0,1/0,01/0,001
Medidor, electrodo de pH/ATC accuTupH compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), sonda de temperatura/conductividad (13-620-100), brazo de electrodo, cables RS-232 y USB, fuente de alimentación de 110/220 V
Kit para conductividad/pH XL200
0,001/0,01/0,1 ms
0,01/0,1 W; 0,001/0,1 kW; 0,01 MW
0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
0,1 °C
24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 pulg)
24,6 cm
3,89 in
2,5 lb
100/240 V
RS232, USB-A, mini-USB-B, RJ45, puerto del agitador (2)
±0,2 mV
±1 % de la escala completa
±1 % de la escala completa
Hasta 6 preajustes o 5 personalizados
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
2000
LCD
De 0 a 500 ms
De - 2 a 20
de 0 a 80 ppt
0,001/0,01/0,1/1 (automático)
-5°C a +105°C
BNC, ATC
Varios
0,1 mV
0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
± 0,2 °C
3 años
9,68 in
17,3 cm
9,9 cm
1,13 kg
50/60Hz