Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH/ISE de doble canal accumet™ XL250
Proporcionan mediciones de pH e iones avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil grande y de colores vivos. Los medidores de pH/ISE de sobremesa de dos canales accumet XL250 Fisherbrand ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayuda a garantizar la fiabilidad de sus mediciones y la eficiencia de los procesos de su laboratorio.
1525.00€ - 2080.00€
Especificaciones
Salidas | RS232, USB-A, mini-USB-B, RJ45, puerto del agitador (2) |
---|---|
Exactitud | Varios |
Exactitud (ISE) | 0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes) |
Exactitud (mV) | ±0,2 mV |
Exactitud (pH) | ±0,002 |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12850643
|
Fisherbrand™
01X605301 |
Medidor de pH/ISE XL250 doble | Medidor, brazo de electrodo, cables USB y RS-232 y fuente de alimentación de 110/220 V |
1525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12860643
|
Fisherbrand™
01X610101 |
Kit de pH/ISE XL250 doble | Medidor, electrodo de pH accuTupH compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), brazo de electrodo, cables USB y RS-232, y fuente de alimentación de 110/220 V |
1660.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12890643
|
Fisherbrand™
01X610301 |
Kit de amoniaco de pH/ISE doble XL250 | Medidor, 13-620-509 electrodo de amoníaco, electrodo de pH accuTupH compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), brazo de electrodo, cables USB y RS-232, y fuente de alimentación de 110/220 V. |
2080.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Proporcionan mediciones de pH e ión avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil nítida y grande. Los medidores de sobremesa de pH/ISE doble canal Fisher Scientific accumet XL250 ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayuda a garantizar la fiabilidad de las mediciones y la eficiencia de los procesos de laboratorio.
- High resolution color display shows data clearly from wide viewing angles and distances
- Optimized touch-screen with glass/glass sensitivity provides great ease of use
- Onscreen info includes date and time, stability indicator, alarms and context-specific help screens
- One to six point pH calibration with 0.001 pH resolution
- Automatic buffer recognition with six pH buffer sets or custom buffer option
- Two to six point ISE calibration with 0.001 ppm, mg/L or molar resolution
- ISE methods for known addition, known subtraction, analyte addition and analyte subtraction
- Automatic or manual temperature compensation, displayed in °C or °F
- Display two pH or ISE measurements simultaneously with dual channel BNC inputs
- Up to 10 password protected user ID accounts, each retains unique calibration and instrument settings with memory to store 2000 data points
- RS232 and USB interfaces for printer or computer interfacing and real-time onscreen graphing of measurements
- RJ45 Ethernet/Internet port to connect Local Area Network (LAN) or Internet
- Bidirectional communication for LIMS connectivity and 3rd party software
- Connectivity for peripherals such as keyboard, mouse or other USB device
- Multilanguage interface with English, German, Chinese, French, Italian and Spanish
- Two ports for optional stirring probe (13-620-BSP) with five speed settings
- Option to wall-mount meter to create additional bench space
NIST-Traceable Calibration Models (-CERT)
- Help meet ISO, FDA, USDA and EPA quality assurance guidelines
- Includes meter accuracy at five test points across pH range
- Includes meter accuracy at five test points across corresponding mV range
- Testing performed by accredited laboratory, includes NIST-Traceable certificate
Specifications
- pH Range: -2.000 to 20.000 pH
- pH Resolution: 0.1, 0.01, 0.001 pH
- pH Accuracy: ±0.002 pH
- ISE Range: 0.001 to 19999 ppm, mg/L or molar
- ISE Resolution: 0.001, 0.01, 0.1, 1 (automatic)
- ISE Accuracy: 0.5 % full scale (monovalent ion); 1 % full scale (divalent ion)
- mV Range: ±2000.0mV
- mV Resolution: 0.1mV
- mV Accuracy: ±0.2mV or ±0.05 %, whichever is greater
- mV Offset Adjustment: Up to ±150mV
- Temperature Range: -5° to +105°C (23° to 221.0°F)
- Temperature Resolution: 0.1°C (0.1°F)
- Temperature Accuracy: ±0.2°C (±0.3°F)
- Calibration Points: 1 to 6 points with automatic buffer recognition (ABR)
- ISE Calibration Points: 2 to 6 points
- ATC Temperature Calibration: Offset in 0.1°C increments; Offset range: ±5°C (±9°F)
- Memory: 2000 data sets per user ID with date/time stamp
- Self-Test: Yes
- Inputs: Two BNC, 2 mini-phone ATC, ground
- Power Requirements: 100 to 240VAC, 50/60Hz
- Dimensions (L x W x H): 24.6 x 17.3 x 9.9cm (9.7 x 6.8 x 3.9 in.)
- Weight: 1.13kg (2.5 lb.)
Applications
Pharmaceutical, biotech, research, QA/QC, industrial, food, beverage
Includes:
13-636-XL250A: accumet XL250 pH/ISE dual chan. meter, electrode stand, RS232 and USB cables, 100/240V univ power supply.
13-636-XL250F: accumet XL250 pH/ISE dual chan. meter, fluoride electrode (13-620-629), TRIS-compat double junc refillable pH electrode (13-620-183A), ATC probe (13-620-19), electrode stand, RS232 and USB cables, 100/240V univ power supply.
13-636-XL250N: accumet XL250 pH/ISE dual chan. meter, ammonia electrode (13-620-509), TRIS-compat double junc refillable pH electrode (13-620-183A), ATC probe (13-620-19), electrode stand, RS232 and USB cables, 100/240V univ power supply.
13-636-XL250: accumet XL250 pH/ISE dual chan. meter, TRIS-compat double junc refillable pH electrode (13-620-183A), ATC probe (13-620-19), electrode stand, RS232 and USB cables, 100/240V univ power supply.
XL250ACERT: accumet XL250 pH/ISE dual chan. meter, electrode stand, RS232 and USB cables, 100/240V univ power supply, NIST certif.
XL250CERT: accumet XL250 pH/ISE dual chan. meter, TRIS-compat double junc refillable pH electrode (13-620-183A), ATC probe (13-620-19), electrode stand, RS232 and USB cables, 100/240V univ power supply, NIST certif.
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Garantía
3 años para el medidor
Especificaciones
RS232, USB-A, mini-USB-B, RJ45, puerto del agitador (2) | |
0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes) | |
±0,002 | |
Hasta 6 preajustes o 5 personalizados | |
3 a 86400 s | |
Varios | |
± 2000 mV | |
2/3/4 dígitos | |
2 BNC, 2 ATC | |
Varios | |
± 0,3 °C | |
3 años | |
9,68 in | |
17,3 cm | |
9,9 cm | |
1,13 kg | |
50/60Hz |
Varios | |
±0,2 mV | |
Desde 2 hasta 6 | |
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA | |
2000 | |
LCD | |
De - 2 a 20 | |
0,1/0,01/0,001 | |
± 2000 mV | |
0,1 mV | |
0,1 °C | |
24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 pulg) | |
24,6 cm | |
3,89 in | |
2,5 lb | |
100/240 V |