Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH/ISE y conductividad dobles de sobremesa accumet™ XL500
Proporcionan mediciones avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil grande y de colores vivos que permite una funcionalidad dinámica. Los medidores de pH/ISE/conductividad de sobremesa dobles accumet XL500 Fisherbrand ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayuda a garantizar la fiabilidad de sus mediciones y la eficiencia de los procesos de su laboratorio.
2045.00€ - 2300.00€
Especificaciones
Salidas | RS232, USB-A, mini-USB-B, RJ45, puerto del agitador (2) |
---|---|
Exactitud | Varios |
Exactitud (conductividad) | ± 1 % FS |
Exactitud (ISE) | 0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes) |
Exactitud (mV) | ±0,2 mV |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12800653
|
Fisherbrand™
01X610401 |
Kit de pH/ISE/conductividad doble XL500 | Medidor, electrodo de pH/ATC accuTupH compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), sonda de temperatura/conductividad (13-620-100), brazo de electrodo, cables RS-232 y USB, fuente de alimentación de 110/220 V |
2300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12880643
|
Fisherbrand™
01X605401 |
Medidor de pH/ISE/conductividad doble XL500 | Medidor, brazo de electrodo, cables USB y RS-232 y fuente de alimentación de 110/220 V |
2045.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Proporcionan mediciones avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil nítida y grande que permite una funcionalidad dinámica. Los medidores de sobremesa de pH/ISE/conductividad doble Fisher Scientific accumet XL500 ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayuda a garantizar la fiabilidad de las mediciones y la eficiencia de los procesos de laboratorio.
- High resolution color display shows data clearly from wide viewing angles and distances
- Optimized touch-screen with glass/glass sensitivity provides great ease of use
- Onscreen info includes date and time, stability indicator, alarms and context-specific help screens
- One to six point pH calibration with 0.001 pH resolution
- Automatic buffer recognition with six pH buffer sets or custom buffer option
- Two to six point ISE calibration with 0.001 ppm, mg/L or molar resolution
- ISE methods for known addition, known subtraction, analyte addition and analyte subtraction
- Conductivity, TDS (total dissolved solids), salinity and resistivity modes
- Automatic or manual temperature compensation, displayed in °C or °F
- Display up to three measurements simultaneously (two pH or ISE, one conductivity)
- Up to 10 password protected user ID accounts, each retains unique calibration and instrument settings with memory to store 2000 data points
- RS232 and USB interfaces for printer or computer interfacing and real-time onscreen graphing of measurements
- RJ45 Ethernet/Internet port to connect Local Area Network (LAN) or Internet
- Bidirectional communication for LIMS connectivity and 3rd party software
- Connectivity for peripherals such as keyboard, mouse or other USB device
- Multilanguage interface with English, German, Chinese, French, Italian and Spanish
- Two ports for optional stirring probe (13-620-BSP) with five speed settings
- Option to wall-mount meter to create additional bench space
NIST-Traceable Calibration Models (-CERT)
- Help meet ISO, FDA, USDA and EPA quality assurance guidelines
- Includes meter accuracy at five test points across pH range
- Includes meter accuracy at five test points across corresponding mV range
- Testing performed by accredited laboratory, includes NIST-Traceable certificate
Specifications
- pH Range: -2.000 to 20.000 pH
- pH Resolution: 0.1, 0.01, 0.001 pH
- pH Accuracy: ±0.002 pH
- ISE Range: 0.001 to 19999 ppm, mg/L or molar
- ISE Resolution: 0.001, 0.01, 0.1, 1 (automatic)
- ISE Accuracy: 0.5 % full scale (monovalent ion); 1 % full scale (divalent ion)
- mV Range: ±2000.0mV
- mV Resolution: 0.1mV
- mV Accuracy: ±0.2mV or ±0.05 %, whichever is greater
- mV Offset Adjustment: Up to ±150mV
- Conductivity Range: 0.00μS to 500.0mS
- Conductivity Resolution: 0.01, 0.1μS; 0.001, 0.01, 0.1mS
- Conductivity Accuracy: ±1 % full scale
- TDS Range: 0.00ppm to 500 ppt (TDS factor 1.00)
- TDS Resolution: 0.01, 0.1 ppm; 0.001, 0.01, 0.1 ppt
- TDS Accuracy: ±1 % full scale
- Salinity Range: 0 to 80.0 ppt
- Salinity Resolution: 0.01, 0.1 ppm; 0.001, 0.01, 0.1 ppt
- Salinity Accuracy: ±1 % full scale
- Resistivity Range: 2.000 Ohm to 20.0 MOhm
- Resistivity Resolution: 0.01, 0.1 Ohm; 0.001, 0.1 kOhm; 0.01 MOhm
- Resistivity Accuracy: ±1 % full scale
- Temperature Range: -5° to +105°C (23° to 221.0°F)
- Temperature Resolution: 0.1°C (0.1°F)
- Temperature Accuracy: ±0.2°C (±0.3°F)
- Calibration Points: 1 to 6 points with automatic buffer recognition (ABR)
- ISE Calibration Points: 2 to 6 points
- ATC Temperature Calibration: Offset in 0.1°C increments; Offset range: ±5°C (±9°F)
- Memory: 2000 data sets per user ID with date/time stamp
- Self-Test: Yes
- Inputs: Two BNC, 2 mini-phone ATC, 8 Pin DIN (conductivity), ground
- Output: RJ45, RS232, 2 USB, two stirring probe
- Power Requirements: 100 to 240VAC, 50/60Hz
- Dimensions (L x W x H): 24.6 x 17.3 x 9.9cm (9.7 x 6.8 x 3.9 in.)
- Weight: 1.13kg (2.5 lb.)
Applications
Pharmaceutical, biotech, research, QA/QC, industrial, food, beverage
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Garantía
3 años para el medidor
Especificaciones
RS232, USB-A, mini-USB-B, RJ45, puerto del agitador (2) | |
± 1 % FS | |
±0,2 mV | |
±1 % de la escala completa | |
±1 % de la escala completa | |
Desde 2 hasta 6 | |
0,01 hasta 10 | |
3 a 86400 s | |
Varios | |
De 0 a 500 ms | |
De - 2 a 20 | |
de 0 a 80 ppt | |
2/3/4 dígitos | |
2 BNC, 2 ATC | |
Varios | |
0,1 mV | |
0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt | |
± 0,3 °C | |
3 años | |
9,68 in | |
17,3 cm | |
9,9 cm | |
1,13 kg | |
50/60Hz |
Varios | |
0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes) | |
±0,002 | |
±1 % de la escala completa | |
Automático (4 puntos), máximo 1/rango, manual (5 puntos), máximo 1/rango | |
Hasta 6 preajustes o 5 personalizados | |
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA | |
2000 | |
LCD | |
± 2000 mV | |
De 3 W a 100 MW en 4 rangos: De 0 a 20 kW, de 20 a 200 kW, de 200 kW a 2 MW, de 2 a 100 MW | |
De 0,050 ppm a 500 ppt (con factor TDS 1,00) | |
0,1/0,01/0,001 | |
± 2000 mV | |
0,001/0,01/0,1 ms | |
0,01/0,1 W; 0,001/0,1 kW; 0,01 MW | |
0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt | |
0,1 °C | |
24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 pulg) | |
24,6 cm | |
3,89 in | |
2,5 lb | |
100/240 V |