Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ SuperMix II
Código de producto. p-4926959
Click to view available options
Cantidad:
1000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10554233
Marca: Invitrogen™ 12341012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Plantilla y cebadores
AccuPrime SuperMix II is a ready-to-use mixture of DNA polymerase, accessory proteins, salts, magnesium, and dNTPs for efficient PCR amplification.
AccuPrime SuperMix II es una mezcla lista para su uso de ADN polimerasa, proteínas accesorias, sales, magnesio y desoxinucleótidos (dNTP) para la amplificación eficaz de la PCR. Todo lo que tiene que hacer es añadir plantillas y primers para reducir el tiempo de preparación a la mitad. Para un rendimiento de PCR preciso, AccuPrime SuperMix II marca la pauta. Amplificará sus objetivos de ADN ciclo tras ciclo, eliminando la necesidad de solucionar problemas y repetir tareas. Además de una potente ADN polimerasa, AccuPrime SuperMix I incluye anticuerpos de polimerasa Platinum antiADN que inhiben la actividad de la polimerasa, proporcionando un inicio en caliente automático y una proteína accesoria termoestable que mejora la hibridación específica del molde de cebador durante cada ciclo de PCR. Esta combinación única permite tener éxito incluso en condiciones previamente no muy óptimas. AccuPrime SuperMix II se ha diseñado para la amplificación de amplicones de ADN genómico, ADN plasmídico o moldes de ADNc de hasta 4 kb de longitud. Como alternativa, AccuPrime SuperMix I está optimizado para amplificar un rango más reducido de objetivos de menos de 200 bp de longitud.
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, PCR de inicio en caliente, análisis de metilación, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 200 reacciones
Incluye AccuPrime SuperMix II se suministra en una concentración 2X para permitir que aproximadamente el 50 % del volumen de la reacción final se use para añadir cebadores y soluciones de molde. Se suministran reactivos suficientes para 200 reacciones de amplificación de 25 μl cada una. Componentes de AccuPrime SuperMix II: 40 mM de Tris-HCl (pH 8,4); 100 mM de KCl; 3 mM de MgCl2, 400 μM de cada componente dGTP, dATP, dTTP, dCTP; ADN polimerasa AccuPrime Taq; proteína termoestable AccuPrime; estabilizadores. 200 reacciones: 2 x 1,25 ml. Almacenar a -20 °C en un congelador que no forme escarcha.
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.