Learn More
Fisherbrand™ Microcentrífuga ventilada accuSpin 21
GREENER_CHOICE
Las microcentrífugas Fisherbrand accuSpin 21 con un rotor de 24 x 1,5/2,0 ml y una tapa de biocontención ClickSeal que ofrece una aceleración excepcional de hasta 21 000 x g en tan solo 12 segundos.
Marca:  Fisherbrand™ 75003248
1467.25 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17606315
  • 2130.60€ / 1 set
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Rotores duraderos y flexibles
  • Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero
  • Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación
  • Solución de biocontención ClickSeal™
  • Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal
  • Diseño silencioso y fácil de usar
  • Funcionamiento simplificado con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y cierre de tapa rápido y con un solo clic.
  • Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio
  • Duradero y de fácil limpieza y mantenimiento
  • Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
24 x 1,5/2 ml
21.000 x g
350 mm
Rotor de 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal
Sí
14.800 rpm
230 mm
240 mm
230 V
No
Videos
  • Fisherbrand accuSpin 21 Ventilated Microcentrifuge POTM January 2023 EN
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand accuSpin 21 Ventilated Microcentrifuge POTM January 2023 EN
    • Fisherbrand accuSpin 21 Ventilated Microcentrifuge POTM January 2023 ES
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand accuSpin 21 Ventilated Microcentrifuge POTM January 2023 ES
      • Fisherbrand - POTM - August ES
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:40
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:40
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • en (Main), selected
        Fisherbrand - POTM - August ES
      • Fisherbrand - POTM - August En
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Fisherbrand - POTM - August En
        SDS
        Documentos Certificados
        Ofertas especiales
        Ofertas especiales
        Título del producto
        Fisherbrand™ Microcentrífuga ventilada accuSpin 21 > Ventilado/a