Learn More
Fisherbrand™ Microcentrífuga refrigerada accuSpin 21R
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17616315 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
24 x 1,5/2 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 17616315
Marca: Fisherbrand™ 75003249
Edge
Las microcentrífugas Fisherbrand accuSpin 21 con un rotor de 24 x 1,5/2,0 ml y una tapa de biocontención ClickSeal que ofrece una aceleración excepcional de hasta 21 000 x g en tan solo 12 segundos.
  • Rotores duraderos y flexibles
  • Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero
  • Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación
  • Solución de biocontención ClickSeal™
  • Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal
  • Diseño silencioso y fácil de usar
  • Funcionamiento simplificado con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y cierre de tapa rápido y con un solo clic.
  • Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio
  • Duradero y de fácil limpieza y mantenimiento
  • Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 24 x 1,5/2 ml
Vel. máx 14.800 rpm
RCF máx. 21.000 x g
Altura exterior (métrico) 330 mm
Longitud (métrico) exterior 440 mm
Anchura exterior (métrico) 292 mm
Incluye Rotor de 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal
Requisitos eléctricos 230 V
Rotor incluido Sí
Refrigerado Sí