Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maleato de acepromazina, 98 %
Código de producto. 15802534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15802534
Marca: Thermo Scientific Chemicals 462592500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3598-37-6 | C23H26N2O5S | 442.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3598-37-6
Fórmula molecular C23H26N2O5S
Peso molecular (g/mol) 442.53
Clave InChI FQRHOOHLUYHMGG-WLHGVMLRSA-N
Nombre IUPAC ácido (2E)-but-2-enedioico; 1-{10-[3-(dimetilamino)propil]-10H-fenotiazin-2-il}etan-1-ona
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(C=C12)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acepromazine maleate
Punto de fusión 135.0°C to 138.0°C
Color Transparente incoloro a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 37 g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.53