Learn More
Acetaldehído, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10705041
Acetaldehído, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705041
10 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10705041
Marca: Thermo Scientific Acros 149510100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-07-0
Fórmula molecular C2H4O
Peso molecular (g/mol) 44.04
Número MDL MFCD00006991
Clave InChI IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique
PubChem CID 177
ChEBI CHEBI:15343
Nombre IUPAC acetaldehído
SMILES CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldehyde
Nombre de nota Extra Pure
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -123,0 °C
Color Incolora
Densidad 0.7850g/mL
Punto de ebullición 21.0°C
Temperatura de inflamación −27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Olor Pungent
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CHO
Índice de refracción 1.3310 to 1.3330 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 mL
Beilstein 01, 594
Fieser 01,3
Índice Merck 15, 40
Gravedad específica 0.785
Información de solubilidad Solubility in water: > 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.04
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra puro
Forma física Líquido volátil
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0469134 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number149510100,149512500,149510010,149510025
Número de loteA0463993 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number149510100,149512500,149510010,149510025
Número de loteA0463993 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/07/2024 Catalog Number149510100,149512500,149510010,149510025
Número de loteA0462868 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2024 Catalog Number149510100,149512500,149510010,149510025
Número de loteA0455721 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog Number149510100,149512500,149510010,149510025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Acetaldehído, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >