Learn More
Acetamida, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15236028
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-35-5
Fórmula molecular C2H5NO
Peso molecular (g/mol) 59.06
Clave InChI DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
PubChem CID 178
ChEBI CHEBI:49028
Nombre IUPAC acetamida
SMILES CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamide
Punto de fusión 79.0°C to 81.0°C
Punto de ebullición 221.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH3CONH2
Cantidad 250 g
Índice Merck 15,44
Información de solubilidad Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/2 mL alcohol - 1 g/6 mL pyridine, soluble in chloroform, glycerol and hot benzene, slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.06
Porcentaje de pureza 99%
Grado Análisis
Materia insoluble 0.025% max. (in water)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.