Learn More
Acetamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020582
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Código de producto. 11474304
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12589.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59.068 g/mol
Acetamide is used as an industrial solvent, plasticizer, wetting and penetrating agent. It is also used for the transamidation of carboxamides in 1,4-dioxane. It finds application in lacquers and soldering flux. Further, it acts as a precursor to thioacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acetamida se utiliza como disolvente industrial, plastificador, agente humidificante y penetrante. También se utiliza para la transamidación de carboxamidas en 1,4-dioxano. Se aplica en lacas y fundente de soldadura. Además, actúa como precursor de la tioacetamida.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-35-5
Fórmula molecular C2H5NO
Peso molecular (g/mol) 59.068
Número MDL MFCD00008023
Clave InChI DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
PubChem CID 178
ChEBI CHEBI:49028
Nombre IUPAC acetamida
SMILES CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamide
Punto de fusión 76°C to 81°C
Densidad 1.159
Punto de ebullición 220°C to 222°C
Cantidad 250 g
Beilstein 1071207
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,43
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.07
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Sicherheitshinweis
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetamide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt