Learn More
Clorhidrato de acetamidina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetamidine hydrochloride |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 160°C to 170°C |
| Color | Blanco a crema |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (Argentometry) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3C(=NH)NH2·HCl |
| Cantidad | 100 g |
| Mostrar más |