Learn More
Acetaminophen, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Descripción
Cyclooxygenase inhibitor; may be selective for COX-3 (IC50 values are 460, > 1000 and > 1000 μM for canine COX-3, and murine COX-1 and COX-2 respectively). Widely used analgesic and antipyretic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetaminophen |
CAS | 103-90-2 |
Fórmula molecular | C8H9NO2 |
Número MDL | MFCD00002328 |
Cantidad | 100 mg |
Sinónimo | acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol |
Clave InChI | RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 |
Nombre IUPAC | N-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
Peso molecular (g/mol) | 151.17 |