Learn More
Acetanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11446937
Acetanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446937
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11446937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14361.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Acetanilide is used as an intermediate in the synthesis of rubber accelerator, dyes and camphor. It is also used in the synthesis of penicillin and other pharmaceutical products. It is involved in the preparation of 4-acetamidobenzenesulfonyl chloride, which is an intermediate during the synthesis of sulfa drugs. Further, it is employed as a experimental photographic developer. In addition to this, it is used to stabilize cellulose ester varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acetanilida se utiliza como sustancia intermedia en la síntesis de acelerador de caucho, colorantes y alcanfor. También se utiliza en la síntesis de penicilina y otros productos farmacéuticos. Participa en la preparación de cloruro de 4-acetamidobencenosulfonilo, que es una sustancia intermedia en la síntesis de sulfafármacos. Además, se emplea como revelador fotográfico experimental. Aparte de esto, se utiliza para estabilizar los barnices de éster de celulosa.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico, acetona y benceno. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-84-4
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00008674
Clave InChI FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzeneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
Nombre IUPAC N-fenilacetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetanilide
Punto de fusión 113°C to 116°C
Densidad 1.121
Punto de ebullición 304°C to 305°C
Temperatura de inflamación 161°C (321°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 500 g
Beilstein 606468
Índice Merck 14,50
Información de solubilidad Soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,benzene. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10248003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/09/2023 Catalog NumberA14361.22,A14361.36,A14361.0E
Número de lote10238195 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA14361.22,A14361.36,A14361.0E
Número de lote10099483 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14361.22,A14361.36,A14361.0E
Número de lote10197739 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14361.22,A14361.36,A14361.0E
Número de lote101571712 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14361.22,A14361.36,A14361.0E
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >