Learn More
Acetanilida, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10445755
Acetanilida, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10445755
5 kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10445755
Marca: Thermo Scientific Acros 150810051
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-84-4
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00008674
Clave InChI FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
Nombre IUPAC N-fenilacetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetanilide
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.0°C to 115.0°C
Color Azul grisáceo a blanco
Densidad 4.65 (Air = 1.0)
Punto de ebullición 304.0°C
Temperatura de inflamación 173°C
Intervalo de fusión ≥111°C to ≤115°C
Espectro infrarrojo Conforme a referencia
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3CONHC6H5
Cantidad 5 kg
Beilstein 12, 237
Índice Merck 15, 49
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble (5g/L at 25°C). Other solubilities: 1g/20mL boiling water,1g/3.4mL alcohol,1g/4mL ac,etone,1g/3.7mL chloroform,1g/5mL glycerol,1g/8mL,dioxane,1g/18mL diethyl ether,1g/47mL benzene,,sparingly soluble in pe
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Presión de vapor 13hPa at 114°C
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460966 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/03/2024 Catalog Number150812500,150810051,150810050,150815000,150810010
Número de loteA0459911 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2024 Catalog Number150812500,150810051,150810050,150815000,150810010
Número de loteA0452138 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number150812500,150810051,150810050,150815000,150810010
Número de loteA0442025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/05/2023 Catalog Number150812500,150810051,150810050,150815000,150810010
Número de loteA0396532 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number150812500,150810051,150810050,150815000,150810010
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetanilida, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals >