Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato, solución de tampón de 1M, pH 5,5
Descripción
Acetate, 1M buffer soln., pH, 5.5 it is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as ChIP-on-ChIP assay and in vitro enzyme inhibition assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acetato, solución tampón de 1 M, pH 5,5, se utiliza ampliamente en la precipitación de ácidos nucleicos y la preparación de la tinción de geles para electroforesis en gel de proteínas. La solución tampón de acetato de sodio es adecuada para la precipitación de ADN, la elución de proteínas y para su uso en aplicaciones de biología molecular, como el ensayo de ChIP-chip y el ensayo de inhibición enzimática in vitro.
Solubilidad
Soluble en agua (246 g/l) a 20 °C, y etanol.
Notas
Contiene acetato de sodio y ácido acético glacial, pH 5,5
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | Solución de tampón de 1 m |
Fórmula molecular | C2H3NaO2 |
Número MDL | MFCD00012459 |
Clave InChI | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Nombre IUPAC | acetato de sodio |
Peso molecular (g/mol) | 82.03 |
Formulario | Líquido |
Cantidad | 250mL |
Requisitos de almacenamiento | Temperaturas ambientes |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P15L525 | Certificado de análisis | 14/03/2025 | J61033.AK,J61033.AP |
P15L526 | Certificado de análisis | 14/03/2025 | J61033.AK,J61033.AP |
W26K540 | Certificado de análisis | 30/10/2024 | J61033.AK,J61033.AP |
P02K516 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | J61033.AK,J61033.AP |
P02K515 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | J61033.AK,J61033.AP |