Learn More
ACETATE BUFFER SOLUTION PH 4.65, SODIUM ACETATE / ACETIC ACID, Honeywell Fluka™
SODIUM ACETATE / ACETIC ACID
Marca: Honeywell-Fluka 31103-6X1L
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
ACETATE BUFFER SOLUTION PH 4.65 | |
127-09-3, 64-19-7, 7732-18-5 | |
≤100.0000%, <1.0000% | |
6 x 1 L | |
HNO3 | |
Frasco de polietileno | |
Sodium acetate buffer solution, Michaelis buffer |
SODIUM ACETATE / ACETIC ACID | |
≥90.0000% | |
1 g/cm3 | |
Buffer | |
MFCD00011349 | |
3786729 |