Learn More
Patrón de acetato, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-4384875
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
6131-90-4, 7732-18-5
C2H9NaO5
136.079
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
23665404
CHEBI:32138
sodio;acetato;trihidrato
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
6131-90-4, 7732-18-5
C2H9NaO5
136.079
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
23665404
CHEBI:32138
sodio;acetato;trihidrato
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
CH&subscript_3;COO&superscript_minus;1000 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Nombre del producto químico o material Acetate Standard
Nombre de nota For Ion Chromatography
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Cantidad 125 mL
% máx. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 mg/l
Nombres de analitos o componentes Sodium Acetate,distilled water,conductivity or of similar purity
Disolvente o matriz H2O
Product intended for laboratory use only