missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetazolamide, MedChemExpress

Código de producto. 16402279
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16402279

Marca: Medchem Express HYB0782

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Acetazolamide is a carbonic anhydrase (CA) IX inhibitor with an IC50 of 30 nM for hCA IX. Acetazolamide has diuretic, antihypertensive and anti-gonococcal activities.

Acetazolamide is a carbonic anhydrase (CA) IX inhibitor with an IC50 of 30 nM for hCA IX. Acetazolamide has diuretic, antihypertensive and anti-gonococcal activities.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Acetazolamide
CAS 59-66-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H6N4O3S2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (224.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=NN=C(S(=O)(N)=O)S1)=O
Peso molecular (g/mol) 222.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.25
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado