Learn More
Ácido acético, 12 %, frado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11474659 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Elaborado conforme a lo establecido por la Farmacopea Europea en el capítulo 4 (4.1.1) y preparado en instalaciones aptas según la norma ISO9001. El ácido acético, 12 %, grado EP, Reagecon™ es una solución volumétrica y analítica lista para usar en titulaciones manuales o automáticas y como reactivo en la producción de compuestos químicos.
  • Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.1)
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
  • El reactivo está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de soluciones volumétricas precisas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid, Dilute
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Color Incolora
Fórmula molecular C2H4O2
Número MDL MFCD00036152
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Concentración 12%
Nombre IUPAC ácido acético
Peso molecular (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Grado Eu. farmacopea
Cantidad 1 l
Olor Punzante (vinagre)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • acetic acid, dilute (12%)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.