Learn More
Ácido acético, 25 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5L.
25L.
Tamaño de la unidad:
25 litros
5 litros
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid |
| Punto de fusión | de -17,0 °C |
| Punto de ebullición | de 103,0 °C |
| Fórmula lineal | CH3CO2H |
| Información de solubilidad | Solubilidad en agua: completamente soluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.05 |
| Porcentaje de pureza | 25% |
| Densidad | 1.0400g/mL |
| Cantidad | 5L. |
| Temperatura de inflamación | >100 °C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetic acid, 25% solution in water
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: acetic acid