Learn More
Ácido acético, 2 M (2 N ≈12 %), puro, listo para su uso
Código de producto. 10122050
2,5 l, Frasco de plástico de HDPE
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Especificaciones
CAS 64-19-7
Punto de ebullición 100 °C
Color Incolora
Fórmula molecular C2H4O2
Número MDL MFCD00036152
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Nombre IUPAC ácido acético
Peso molecular (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Cantidad 2,5 l
Envase Frasco de plástico de HDPE
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid, 2M, (2N approx.12%), ready to use
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid
Título del producto
Ácido acético, 2 M (2 N ≈12 %), puro, listo para su uso >