Learn More
Ácido acético, solución al 5% de volumen, Chem-Lab
Código de producto. 14820271
1 l, PE
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
PE
Para su uso en laboratorio, ASTM D-4045
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Número MDL MFCD00036152
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Concentración 50 ml de CH3COOH/1 l de H2O
Nombre IUPAC ácido acético
Peso molecular (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Densidad 1.01g/mL
Cantidad 1 l
Envase PE
Título del producto
Ácido acético, solución al 5% de volumen, Chem-Lab >