Learn More
Ácido acético, 80 % vol., Thermo Scientific Chemicals
46.70€ - 142.00€
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H4O2 |
Peso molecular (g/mol) | 60.05 |
Número MDL | MFCD00036152 |
Clave InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
PubChem CID | 176 |
ChEBI | CHEBI:15366 |
Nombre IUPAC | ácido acético |
SMILES | CC(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15575216
|
Thermo Scientific Acros
456860050 |
5L. |
46.70€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15585216
|
Thermo Scientific Acros
456860250 |
25L. |
142.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
176 | |
ácido acético |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CHEBI:15366 | |
CC(O)=O |
Especificaciones
Acetic acid | |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
Solubilidad en agua: completamente soluble. | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
CHEBI:15366 | |
80% (vol.) |
64-19-7 | |
CH3CO2H | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
ácido acético | |
176 | |
60.05 | |
>60 °C |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS HProvoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos.
GHS P Statement IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
Peligro
- Acetic acid, 80% solution in water
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.