Learn More
Ácido acético, glacial, 99,7 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10005920
Ácido acético, glacial, 99,7 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10005920
500mL., Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2.5 l
10L.
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 10005920
Marca: Thermo Scientific Acros 423225000
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid
% mín. CAS 99.7
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7+%
Fórmula lineal CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Índice Merck 15, 54
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza ≥99.70%
Grado Reactivo ACS
Densidad 1.0480 g/mL
Cantidad 500mL.
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0,001 % máx.
Presión de vapor Presión de vapor:1,52 kPa a 20 °C
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2410183 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number423220025,423225000,10005920,423220100
Número de lote2401486 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number423220025,423225000,10005920,423220100
Número de lote2410227 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number423220025,423225000,10005920,423220100
Número de lote2414930 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number423220025,423225000,10005920,423220100
Número de lote2410182 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number423220025,423225000,10005920,423220100
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido acético, glacial, 99,7 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >