Learn More
Ácido acético, 99,8 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250mL
1L
2.5L
5L.
20L.
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
20 LT
250 ML
5 LT
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic Acid |
| Nombre de nota | For Analysis |
| Punto de fusión | 16,0°C a 16,5°C |
| Punto de ebullición | 117,0°C a 118,0°C |
| % mín. CAS | 99.75 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% |
| Fórmula lineal | CH3COOH |
| Número UN | 2789 |
| Beilstein | 02, 96 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetic acid
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.