Learn More
Ácido acético, sal de amonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813295 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11954901 50g Frasco de plástico 50 g
11964901 250g Frasco de plástico 250 g
2 options
Código de producto. 11954901
Marca: Thermo Scientific 219990500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Peso molecular (g/mol) 77.083
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nombre IUPAC azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, ammonium salt
Punto de fusión de 114,0 °C
Fórmula lineal CH3CO2NH4
Información de solubilidad Solubilidad en agua:1480 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, ligeramente soluble en acetona, en metanol:7,89 g/100 ml (15 °C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08
Porcentaje de pureza 98+%
Grado HPLC
Cantidad 50g
Temperatura de inflamación de 136 °C
Envase Frasco de plástico