Learn More
Ácido acético, glacial, J.T. Baker™ Código de producto.: 10433191
compliance-icons compliance-icons
Ácido acético, glacial, J.T. Baker™
Código de producto. 10433191
500mL.
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
Código de producto. 10433191
Marca: Avantor J.T.Baker 6903.0500
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid
Nombre de nota Glacial
CAS 64-19-7
Punto de fusión de 16,6 °C
Punto de ebullición de 118 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99 to 100%
Fórmula molecular C2H4O2
Número MDL MFCD00036152
Número UN 2789
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Información de solubilidad Fully miscible in water
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Nombre IUPAC ácido acético
Peso molecular (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formula Weight (peso de la fórmula) CH3COOH
Densidad 1,05g/cm3
Cantidad 500mL.
Límite de explosión Del 4 al 17 % de vol.
Temperatura de inflamación de 40 °C
Punto de ignición de 485 °C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Ácido acético, glacial, J.T. Baker™ >