Learn More
Ácido acético, glacial (sin aldehído/secuenciación), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10021123
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021123 500mL Vidrio 500 ml
1 options
Código de producto. 10021123
Marca: Fisher BioReagents BP1185500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para secuenciación de ADN y otras aplicaciones biológicas, como electroforesis de ADN/ARN
El ácido acético sin aldehído es adecuado para la secuenciación de ADN y otras aplicaciones biológicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid, Glacial
Nombre de nota Aldehyde-free
pH 2,5
CAS 64-19-7
Punto de fusión 16 °C
Punto de ebullición 117 °C
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.7 %
Fórmula molecular C2H4O2
Fórmula lineal CH3COOH
Número MDL MFCD00036152
Número UN 2789
Índice Merck 15, 54
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Nombre IUPAC ácido acético
Peso molecular (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado Secuenciación
Densidad 1,048 g/cm³
Cantidad 500mL
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 8 ppm máx
Presión de vapor 1,52 kPa a 20 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.