Learn More
Ácido acético glacial, extrapuro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, USP, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7072766 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
2.5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11463473 500 ml Frasco de plástico de HDPE 500 ML
10384970 1 l Frasco de plástico de HDPE 1 LT
10394970 2.5 l Frasco de plástico de HDPE 2.50 LT
10050000 25L. Recipiente de plástico 25 LT
4 options
Código de producto. 11463473
Marca: Fisher Chemical A/0360/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
C2H4O2, número CAS-64-19-7, 2,5 l, 117 grados C, incoloro, 60,05 g/mol, 16 grados C, 36152, frasco de plástico HDPE, líquido, 2,1, 1,52 kPa a 20 grados C
C2H4O2, número CAS-64-19-7, 2,5 l, 117 grados C, incoloro, 60,05 g/mol, 16 grados C, 36152, frasco de plástico HDPE, líquido, 2,1, 1,52 kPa a 20 grados C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
pH 2.5
Punto de fusión 16 °C
Punto de ebullición 117 °C
Color Incolora
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Cantidad 500 ml
Envase Frasco de plástico de HDPE
Forma física Líquido
Densidad del vapor 2.1
Presión de vapor 1.52 kPa a 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.