Learn More
Ácido acético, glacial (HPLC), Fisher Chemical™ Código de producto.: 10060000
Ácido acético, glacial (HPLC), Fisher Chemical™
Código de producto. 10060000
1 l, Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Código de producto. 10060000
Marca: Fisher Chemical A/0406/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
C2H4O2, número de CAS-64-19-7, 1 l, 117 °C, incoloro, 60,05 g/mol, 16 °C, 36152, frasco de vidrio con revestimiento de plástico, 2,5, líquido, 2,1, 1,52 kPa a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
pH 2,5
Punto de fusión 16 °C
Punto de ebullición 117 °C
Color Incolora
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Cantidad 1 l
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Densidad del vapor 2,1
Presión de vapor 1,52 kPa a 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid
Título del producto
Ácido acético, glacial (HPLC), Fisher Chemical™ >