Learn More
Acetic Acid, Glacial (Optima™), Fisher Chemical™
Código de producto. p-20053 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500mL.
1 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
500 ML
Envase:
Frasco de FEP
Código de producto. Cantidad unitSize Envase
11994891 250 mL 250 ML -
11904901 500mL. 500 ML Frasco de FEP
11984891 1 l 1 LT -
3 options
Código de producto. 11994891
Marca: Fisher Chemical A465250
Solicitar formato a granel o personalizado
  • Con cada frasco se incluye un certificado de análisis.
  • Ideal para análisis mediante ICP-MS y ICP-MS de alta resolución.
  • Evaluado para 65 metales en concentraciones de ppt de bajo nivel.
  • Fabricado, purificado y envasado en una sala limpia Clase 1000.
  • Envasado en frascos de fluoropolímero de FEP para PFA limpiados especialmente para mantener la integridad del producto y eliminar la lixiviación de metales de los frascos de vidrio.
  • Vida útil de tres años desde el momento de la fabricación: disponible en COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
pH 2,5
Punto de fusión de 16 °C
Punto de ebullición de 117 °C
Color Incolora
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido
Densidad del vapor 2,1
Presión de vapor 1,52 kPa a 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.