Learn More
Acetic Acid Glacial, for Trace Metal Analysis, Primar Plus™, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7072768 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
500 ML
10120273 500 mL 500 ML
10334193 1 l 1 litro
10232953 2.5 L 2.50 LT
3 options
Código de producto. 10120273
Marca: Fisher Chemical A/0411/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
pH 2.5
Punto de fusión 16°C
Punto de ebullición 117°C
Color Incolora
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de plástico de HDPE
Forma física Líquido
Densidad del vapor 2.1
Presión de vapor 1.52kPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic Acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.