Learn More
Ácido acético, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10860701
Ácido acético, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Código de producto. 10860701
Botella de 50 ml.
Click to view available options
Cantidad:
Ampolla de 1 x 1 ml
Ampolla de 10 x 1 ml
Botella de 50 ml.
Código de producto. 10860701
Marca: Fisher Chemical A11350
Solicitar formato a granel o personalizado
C2H4O2, número de CAS-64-19-7, 50 ml, 117 °C, incoloro, 60,05 g/mol, 16 °C, 36152, 2,5, líquido, 2,1, 1,52 kPa a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
pH 2,5
Punto de fusión 16 °C
Punto de ebullición 117 °C
Color Incolora
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Cantidad Botella de 50 ml.
Forma física Líquido
Densidad del vapor 2,1
Presión de vapor 1,52 kPa a 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid, Optima LCMS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid
Título del producto
Ácido acético, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ >