Learn More
Ácido acético, sal de potasio, 97 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid, potassium salt |
| Punto de fusión | 292.0°C |
| Color | Blanco |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Forma física | Polvo cristalino granular |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula lineal | CH3CO2K |
| Beilstein | 02, 96 |
| Mostrar más |