Learn More
Ácido acético, sal sódica, +99 %, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid, sodium salt |
| pH | De 7,0 a 9,2 (sol. 5 % a 25 °C) |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Fórmula lineal | CH3CO2Na |
| Beilstein | 02, 96 |
| Fieser | 01,1024; 05,591 |
| Índice Merck | 15, 8709 |
| Mostrar más |