Learn More
Ácido acético, sal sódica, +99 %, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-45223 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10351311 500g Frasco de plástico 500 GR
10155563 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
2 options
Código de producto. 10351311
Marca: Thermo Scientific Acros 424255000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nombre IUPAC acetato de sodio
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, sodium salt
pH De 7,0 a 9,2 (sol. 5 % a 25 °C)
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3CO2Na
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Índice Merck 15, 8709
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Cantidad 500g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1,0% máx. (120 °C)
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino fino