Learn More
Ácido acético, sal sódica, +99%, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10207503
Ácido acético, sal sódica, +99%, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10207503
5kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1kg
2,5 kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 10207503
Marca: Thermo Scientific Acros 149610050
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czechMostrar másMostrar menos
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, sodium salt
Nombre de nota Anhydrous
Punto de fusión de 324,0 °C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3CO2Na
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Índice Merck 15, 8709
Información de solubilidad Solubilidad en agua:500 g/l (20 °C).Otras solubilidades: ligeramente soluble en alcohol
Nombre IUPAC acetato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Cantidad 5kg
Temperatura de inflamación >250 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% máx.
Envase Tambor de plástico
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462907 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/05/2024 Catalog Number149610050,149610010,149610025
Número de loteA0440779 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/11/2023 Catalog Number149610050,149610010,149610025
Número de loteA0452001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number149610050,149610010,149610025
Número de loteA0400984 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number149610050,149610010,149610025
Número de loteA0396850 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number149610050,149610010,149610025
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido acético, sal sódica, +99%, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >