Learn More
Ácido acético, sal sódica, +99 %, para biología mol, anhidro, ADNasa, ARNasa y P, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250g
1 kg
2,5 kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Absorbancia | (0,1 M en agua), (0,1 M en agua) a 0 nm, 0,01 máx. a 260 nm, 0,01 máx. a 280 nm |
Nombre del producto químico o material | Acetic acid, sodium salt |
Nombre de nota | Anhydrous, DNAse, RNAse and Protease Free |
pH | De 7 a 9,2 (sol. 5 % a 25 °C) |
Punto de fusión | de 324,0 °C |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | CH3CO2Na |