Learn More
Solución de ácido acético, 0,1 M, Chem-Lab
Descripción
El ácido acético es una solución transparente e incolora con un fuerte olor agrio. Es el segundo ácido carboxílico más simple (después del ácido fórmico) y consta de dos pequeños grupos funcionales, un grupo acetilo y un grupo hidroxilo. Sin diluir, se conoce como ácido acético «glacial».
El ácido acético es un importante reactivo químico y químico industrial para la producción de compuestos químicos. Se utiliza en la producción de películas fotográficas, adhesivos, pinturas y fibras y tejidos sintéticos. Es un componente primario en la producción de monómero de acetato de vinilo, así como en la producción de éster y anhídrido acético. El volumen de ácido acético utilizado en el vinagre es comparativamente pequeño.
Especificaciones
Especificaciones
| pH | <4 |
| CAS | 64-19-7, 7732-18-5 |
| Color | Incolora |
| Fórmula molecular | C2H4O2 |
| Número MDL | MFCD00036152 |
| Sinónimo | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Clave InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(O)=O |
| Concentración | 0.1M. |
| Mostrar más |