Learn More
Ácido acético, TraceSELECT™, ≥99 %, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15635580
Ácido acético, TraceSELECT™, ≥99 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15635580 Tienda Honeywell Fluka Productos
2,5 l, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500mL.
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de polietileno
Código de producto. 15635580
Marca: Honeywell-Fluka 457272.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
TraceSELECT™, para el análisis de trazas, ≥ 99,0 %
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Punto de fusión de 16,2 °C
Punto de ebullición De 117 °C a 118 °C
Color Incolora
Aspecto Líquido
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN UN2789
Beilstein 506007
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado TraceSELECT™
Densidad 1,049 g/ml a 25 °C
Cantidad 2,5 l
Límite de explosión 4 % a 15 °C (59 °F), 16 % a 33 °C (92 °F)
Temperatura de inflamación 40 °C (104 °F)
Punto de ignición 800 °F
Envase Frasco de polietileno
Índice de refracción n20/D 1.371
Densidad del vapor 2,07 (frente a aire)
Título del producto
Ácido acético, TraceSELECT™, ≥99 %, Honeywell Fluka™ >