Learn More
Acetic Anhydride, Merck Chemicals™
Catalog Number 10438510
Encompass
Click to view available options
Cantidad:
1L
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 108-24-7
Densidad 1.08g/cm3
Fórmula molecular C4H6O3
Cantidad 1L
Sinónimo acetic anhydride, acetanhydride, acetyl oxide, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl anhydride, anhydride acetique, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetic acid anhydride
Clave InChI WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 102.09
PubChem CID 7918
ChEBI CHEBI:36610