Learn More
Sal sódica de acetoacetil-coenzima A, > 90 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483031 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
CAS 102029-52-7
Fórmula molecular C25H40N7NaO18P3S
Peso molecular (g/mol) 874.597
Clave InChI RSOOKMDOLPTBRH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 133112705
Nombre IUPAC S-[2-[3-[[4-[[[5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-3-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil]oxi-hidroxifosforil]oxi-2-hidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoilamino]etil] 3-oxobutanetioato;sodio
SMILES CC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoacetyl coenzyme A
Color Amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo >90%
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 901.6 (free acid)
Forma física Sólido