Learn More
Acetoína, 96 %, puede existir como mezcla de monómero y dímero, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10435081
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23147-57-1
Fórmula molecular C8H16O4
Peso molecular (g/mol) 176.21
Número MDL MFCD00038696
Clave InChI DFMGATPNJMFDCR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl
PubChem CID 179
ChEBI CHEBI:15688
Nombre IUPAC 3-hidroxibutan-2-ona
SMILES CC1OC(C)(O)C(C)OC1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoin
Nombre de nota pract., 93%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15.0°C
Color De verde-amarillo a amarillo o blanco a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 148.0°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4171
Cantidad 500 g
Beilstein 01, 827
Índice Merck 15, 63
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,insoluble in vegetable oil
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido (monómero), polvo o cristales (dímero)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetoin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.