Learn More
Acetona, >95 %, técnica, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 12546817
118.50 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 l
25 l
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
acetona, 2-propanona, propanona, dimetilcetona, metilcetona, dimetilformaldehído, éter piroacético, beta-cetopropano, dimetilcetal, chevron acetone
180
CHEBI:15347
propano-2-ona
CC(C)=O
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
acetona, 2-propanona, propanona, dimetilcetona, metilcetona, dimetilformaldehído, éter piroacético, beta-cetopropano, dimetilcetal, chevron acetone
180
CHEBI:15347
propano-2-ona
CC(C)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetona
Punto de fusión -95.0 °C
Densidad 0.7900 g/ml
Punto de ebullición 56.0 °C
Cantidad 25 l
Temperatura de inflamación −20 °C
Envase Lata de plástico
Índice de refracción 1.3585
Gravedad específica 0.79
Fórmula lineal CH3COCH3
Número UN 1090; Incoloro
Viscosidad 0.32 mPa.s (20 °C)
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: miscible con alcohol, dimetilformamida, cloroformo, éter y la mayoría de los aceites
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza >95 %
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.