compliance-icons compliance-icons
Acetona, >95 %, técnica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13277983
5 l
Click to view available options
Cantidad:
5 l
25 l
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetona, 2-propanona, propanona, dimetilcetona, metilcetona, dimetilformaldehído, éter piroacético, beta-cetopropano, dimetilcetal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetona
Punto de fusión -95.0 °C
Densidad 0.7900 g/ml
Punto de ebullición 56.0 °C
Cantidad 5 l
Temperatura de inflamación −20 °C
Envase Bidón de metal
Índice de refracción 1.3585
Gravedad específica 0.79
Fórmula lineal CH3COCH3
Número UN 1090; Incoloro
Viscosidad 0.32 mPa.s (20 °C)
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: miscible con alcohol, dimetilformamida, cloroformo, éter y la mayoría de los aceites
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza >95 %
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetone
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Acetona, >95 %, técnica, Thermo Scientific Chemicals >